Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de receptor, rectos, con rosca GL
Descripción
- Adaptadores de receptor conforme a DIN 12594
- Recto
- Con toma NS y cono NS
- Con punta de drenaje
- Conexión de vacío: rosca GL18
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| N.º de junta cónica estándar | Toma y cono NS 29/32 |