Learn More
Novex™ Rec Protein A
Descripción
Esta proteína A recombinante de Staphylococcus aureus Cowan I se expresó en Bacillus. El gen se ha modificado para truncar la proteína A en el terminal carboxilo. Esto no afecta a las características de unión.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 °C y 8 °C |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Tipo | Proteína A |
| Cantidad | 5 mg |