missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rebamipide, MedChemExpress

Código de producto. 16410898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16410898 5 g 5 g
16452149 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16410898

Marca: Medchem Express HYB0360

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.

Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rebamipide
Forma física Solid
CAS 90098-04-7
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15ClN2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo OPC12759 Proamipide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C(NC(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)CC(C2=CC=CC=C2N3)=CC3=O)=O
Peso molecular (g/mol) 370.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.79
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.