Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer Reagents and Standards
Código de producto. p-4564063
Click to view available options
Tipo:
Estándar de calibración de analizador de sílice
Reactivos y estándar
Tamaño de la unidad:
0.50 litro
1 set
500 ml
Código de producto. 16895623
Marca: Thermo Scientific™ 223002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The reagents and calibration standards you need to operate and maintain the Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer.
Ensure you have the reagents and calibration standards you need to operate and maintain the Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer. Reagents kit contains all three reagents required for operation, and calibration standards available in individual bottles. For use with the Orion 2230XP Silica Analyzer.
Garantía: fuera de la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 L
Descripción Estándar de calibración de 20 ppb
Temperatura de funcionamiento (métrico) 5°C a 45°C
Tipo Estándar de calibración de analizador de sílice
Intervalos de medición 20 ppb
Cantidad 0,5 L
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.