Learn More
Hach™ Reactivos para el juego de sobres de polvo de nitrógeno-amoníaco
Código de producto. p-7115595
Change view
Click to view available options
Incluye:
Reactivo de amoníaco cianurato
Reactivo de amoníaco salicilato
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Incluye unitSize
11926878 Reactivo de amoníaco cianurato cada uno
10472125 Reactivo de amoníaco salicilato paquete de 100
2 options
Código de producto. 11926878
Marca: Hach™ 2653199
Reactivos en polvo premedidos en paquetes individuales para la determinación de nitrógeno y amoníaco. Los reactivos Hach™ para el juego de sobres de polvo para nitrógeno-amoníaco incluye reactivos de amoníaco cianurato y amoníaco salicilato que se pueden comprar juntos o utilizar por separado.
Reactivos en polvo premedidos en paquetes individuales para la determinación de nitrógeno-amoníaco. Los reactivos Hach™ para el juego de sobres de polvo para nitrógeno-amoníaco incluye reactivos de amoníaco cianurato y amoníaco salicilato que se pueden comprar juntos o utilizar por separado.
  • Reactivos en polvo premedidos listos para usar en paquetes individuales sellados
  • Para la determinación de nitrógeno y amoníaco mediante el método de salicilato (Método Hach 55)
  • Sobres de polvo de amoníaco cianurato y amoníaco salicilato para 100 pruebas
  • Ambos juegos están contenidos en el juego de reactivos de sobres de polvo de nitrógeno-amoniaco de Hach (n.º de manual 2668000)
Especificaciones
Analitos Nitrógeno amoniacal
Color Blanco
Formato Paquete individual
Para utilizar con (aplicación) Determinación de nitrógeno y amoníaco
Para utilizar con (equipo) Todos excepto DR/4000, DR/3000, DR/2000, DR 900
Incluye Reactivo de amoníaco cianurato
Nº de pruebas 100
Cantidad 100/paq.
temp De 0,01 a 0,50 mg/l de NH3-N
Tamaño de muestra 10 mL
Método de prueba Salicilato
Tipo Reactivo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.