Learn More
Hach™ Reactivos para el juego de sobres de polvo de nitrógeno-amoníaco
Código de producto. 11926878
Change view
Click to view available options
Incluye:
Reactivo de amoníaco cianurato
Reactivo de amoníaco salicilato
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
11926878 Reactivo de amoníaco cianurato cada uno
10472125 Reactivo de amoníaco salicilato paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926878 Proveedor Hach™ N.º de proveedor 2653199
Reactivos en polvo premedidos en paquetes individuales para la determinación de nitrógeno y amoníaco. Los reactivos Hach™ para el juego de sobres de polvo para nitrógeno-amoníaco incluye reactivos de amoníaco cianurato y amoníaco salicilato que se pueden comprar juntos o utilizar por separado.
Reactivos en polvo premedidos en paquetes individuales para la determinación de nitrógeno-amoníaco. Los reactivos Hach™ para el juego de sobres de polvo para nitrógeno-amoníaco incluye reactivos de amoníaco cianurato y amoníaco salicilato que se pueden comprar juntos o utilizar por separado.
  • Reactivos en polvo premedidos listos para usar en paquetes individuales sellados
  • Para la determinación de nitrógeno y amoníaco mediante el método de salicilato (Método Hach 55)
  • Sobres de polvo de amoníaco cianurato y amoníaco salicilato para 100 pruebas
  • Ambos juegos están contenidos en el juego de reactivos de sobres de polvo de nitrógeno-amoniaco de Hach (n.º de manual 2668000)
Especificaciones
Analitos Nitrógeno amoniacal
Color Blanco
Formato Paquete individual
Para utilizar con (aplicación) Determinación de nitrógeno y amoníaco
Para utilizar con (equipo) Todos excepto DR/4000, DR/3000, DR/2000, DR 900
Incluye Reactivo de amoníaco cianurato
Nº de pruebas 100
Cantidad 100/paq.
temp De 0,01 a 0,50 mg/l de NH3-N
Tamaño de muestra 10 mL
Método de prueba Salicilato
Tipo Reactivo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.