Learn More
Lonza™ ReagentPack™ Subculture Kit
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Each kit contains 100 ml each of:
- Trypsin/EDTA
- Trypsin Neutralizing Solution
- HEPES Buffered Saline
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | ReagentPack containing: Trypsin/EDTA, 100mL, HEPES Buffered Saline Solution, 100mL Trypsin Neutralizing Solution, 100mL |
| Tipo de producto | Subculture Reagent Kit |
| Cantidad | 100 mL |