Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de yodo, para pruebas colorimétricas de agua
Código de producto. 11853703
Click to view available options
Cantidad:
Conjunto de 1
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11853703
Marca: Hanna Instruments™ HI9371801
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Los juegos de reactivos para la determinación de yodo de Hanna Instruments™ y el análisis colorimétrico de agua, son soluciones de alta calidad y premedidas para su uso con medidores Hanna portátiles o de sobremesa compatibles.
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir la adaptación de los métodos estándar para el análisis del agua y aguas residuales, edición n.º 20, método de DPD para la determinación colorimétrica. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color rosa que se produce.
  • Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
  • Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
  • La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determinación de yodo
Para utilizar con (equipo) Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna
Incluye 100 paquetes individuales
Nº de pruebas 100
Cantidad Conjunto de 1
temp De 0,00 a 12,50 mg/l de yodo
Método de prueba Métodos estándar, edición n.º 20, DPD
Tipo Kits de pruebas de aguas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Reagenzien für 100 Tests Jod
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide, EDTA disodium salt, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate