Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos, poliestireno estéril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16317701 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Envase:
1/bolsa, 100 bolsa
1/bolsa, 50 bolsa
5/bolsa, 20 bolsa
5/bolsa, 40 bolsa
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
2,8 x 0,8 x 0,7 pulg
4 x 1 x 0,8 pulg
4 x 1,1 x 1,2 pulg
4,3 x 1,9 x 1,3 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
Código de producto. 16317701
Marca: Heathrow Scientific™ 120644
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo
  • El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
  • La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
  • Las marcas de graduación en el borde superior y las paredes interiores permiten que las mediciones de líquido se identifiquen fácilmente y reducen los residuos de reactivos caros
  • El diseño de boquillas de vertido en las cuatro esquinas permite un verter de un modo sencillo sin salpicaduras y reduce la posibilidad de goteos
  • Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
  • Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
  • Sellado en bolsas fáciles de abrir. No se necesitan tijeras para abrir
  • Certificado de calidad disponible bajo petición
  • Desechables
  • Patente de diseño pendiente
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Certificaciones/conformidad Sin ADNasa, ARNasa ni pirógenos
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Descripción Envasado individual
Capacidad (métrico) 50 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 1,1 x 1,2 pulg
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Para utilizar con (aplicación) Reactivo
Altura (imperial) 1,2 pulg
Altura (métrico) 3 cm
Incluye Depósito
Longitud (imperial) 4 pulg
Longitud (métrico) 10,2 cm
Temperatura máx. (imperial) 104 °F en funcionamiento
Temperatura máxima 40 °C en funcionamiento
N.º por caja 600
N.° por paquete 100
Envase 1/bolsa, 100 bolsa
Cantidad 100
Volumen del pocillo (métrico) 50 ml
Anchura (imperial) 1,1 pulg
Anchura (métrico) 2,8 cm
Esterilizables en autoclave No
Canales 1 cubeta inferior
Desechables
Forma del fondo Cónicos