Learn More
BD Biosciences Gradilla de reactivos - FITC
Código de producto. 15981260
Change view
Click to view available options
:
Admite: 5 viales ámbar BD™ y 20 viales BD Pharmingen™ más estrechos.
Código de producto.
15981260 Admite: 5 viales ámbar BD™ y 20 viales BD Pharmingen™ más estrechos.
1 options
Código de producto. 15981260
Marca: BD Biosciences 657177
La gradilla de reactivos enfriada previamente mantiene sus anticuerpos refrigerados durante 75 minutos, conservando su calidad y estabilidad de proteína-colorante.
La gradilla de reactivos enfriada previamente BD™ mantiene sus anticuerpos refrigerados durante 75 minutos, conservando su calidad y estabilidad de proteína-colorante. Los gradillas de reactivos BD son apilables y están disponibles en diferentes colores para ayudarle a mantener sus viales organizados tanto en la mesa de trabajo como en el frigorífico. Cada gradilla está llena de material de refrigeración y puede alojar hasta 25 viales BD™ ámbar y 20 viales BD Pharmingen™ más estrechos. Tamaño 180 mm x 54,5 mm - Peso: 950 gr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Rellena con material de refrigeración.
Admite Viales ámbar BD™ (5) y viales de tipo Pharmingen™ BD más estrechos (20)
Apilables Sí
Dimensiones (L x An) 180 × 54,5 mm
Peso (métrico) 950 G