Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivos, cuello estrecho en vidrio sodocálcico transparente, cuello de junta cónica esmerilada estándar
Código de producto. p-7189339 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 15261809
Marca: DWK Life Sciences 231655405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de vidrio sodocálcico de cuello estrecho con tapón de vidrio.
Se recomienda una temperatura de uso máxima de + 100 °C. Resistencia al choques térmicos 30 K. Clase hidrolítica 3. Nota sobre el uso de tapones de vidrio DURAN™ con frascos de vidrio sodocálcico: Si la frasco y el tapón tienen una diferencia de temperatura superior 30 °C, los tapones de vidrio pueden atascarse.
  • Todos los componentes de vidrio
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de reactivos sensibles al aire y productos químicos; almacenamiento de líquidos higroscópicos, polvos y gránulos
Incluye Con tapón de cabeza plana de vidrio esmerilado estándar
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 110 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave