Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivos, cuello estrecho en vidrio sodocálcico transparente, cuello de junta cónica esmerilada estándar
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Se recomienda una temperatura de uso máxima de + 100 °C. Resistencia al choques térmicos 30 K. Clase hidrolítica 3. Nota sobre el uso de tapones de vidrio DURAN™ con frascos de vidrio sodocálcico: Si la frasco y el tapón tienen una diferencia de temperatura superior 30 °C, los tapones de vidrio pueden atascarse.
- Todos los componentes de vidrio
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos sensibles al aire y productos químicos; almacenamiento de líquidos higroscópicos, polvos y gránulos |
| Incluye | Con tapón de cabeza plana de vidrio esmerilado estándar |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 72 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |