Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivos, cuello estrecho, ámbar en vidrio sodocálcico, cuello de junta cónica esmerilada estándar
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Se recomienda una temperatura de uso máxima de + 100 °C. Resistencia al choques térmicos 30 K. Clase hidrolítica 3. Nota sobre el uso de tapones de vidrio DURAN™ con frascos de vidrio sodocálcico: Si la frasco y el tapón tienen una diferencia de temperatura superior 30 °C, los tapones de vidrio pueden atascarse.
- Protección contra los rayos UV debido a la coloración externa
- Todos los componentes de vidrio
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles a la luz; transporte y envío de muestras sensibles a la luz; almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos, polvo y gránulos higroscópicos |
| Incluye | Con tapón de cabeza plana de vidrio esmerilado estándar |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 42 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |