Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Reagent F-Actin Phalloidin Conjugates
Código de producto. p-200102227
Click to view available options
Color:
Rojo-naranja
Verde
Intervalo de longitud de onda de excitación:
495/518
540/565
Tamaño de la unidad:
5 ml
cada uno
Código de producto. 14879680
Marca: Invitrogen™ R37110
Includes
2 frascos cuentagotas de 2,5 ml
Perfect for fixed cells and tissue, ReadyProbes Reagent F-actin phalloidin conjugates offer clear visualization of actin filaments, making it perfect for cell biology, neuroscience, cancer research, and more.
ActinGreen 488 ReadyProbes Reagent is a selective, high-affinity F-actin probe conjugated to our bright, photostable, green-fluorescent Alexa Fluor 488 dye. ActinGreen 488 reagent is a room temperature-stable solution of Alexa Fluor 488 Phalloidin (Cat. No. A12379) packaged in a dropper bottle. ActinRed 555 ReadyProbes Reagent is a comparable F-actin stain conjugated to the red-orange fluorescent dye tetramethylrhodamine (TRITC). ActinRed 555 reagent is a room temperature-stable solution of Rhodamine Phalloidin (Cat. No. R415) packaged in a dropper bottle.
  • Formulado como solución estable a temperatura ambiente en frasco cuentagotas
  • Para teñir las células, vierta 2 gotas/ml para obtener una luminosidad óptima y una contratinción nuclear distinta e incube de 15 a 30 minutos en la mayoría de casos
  • Tinción de alta afinidad de F-actina con especificidad superior en comparación con métodos de anticuerpos
  • Excelente rendimiento de fluorescencia (Ex/Em: 495/518nm)
  • No es necesario diluir, pesar ni pipetear.
  • La faloidina es un péptido bicíclico muy utilizado en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar de manera selectiva la F-actina
  • La faloidina etiquetada con fluorescencia tiene varias ventajas sobre los anticuerpos para el etiquetado con actina, incluidas propiedades de unión virtualmente idénticas con actina de diferentes especies de plantas y animales, así como un bajo nivel de unión no específica
  • La faloidina une la F-actina con un alto nivel de selectividad mientras que el tinte Alexa Fluor 488 proporciona una fluorescencia de color verde con un brillo y una fotoestabilidad incomparables
  • Puede emplearse para visualizar y cuantificar F-actina en cortes de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células
  • Es totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en los análisis de células fijas, incluyendo anticuerpos, tintes de células fijas, proteínas fluorescentes y sondas Qdot™.
  • El papel del citoesqueleto en la división y la motilidad celular lo convierte en un elemento central no solo de los procesos normales, sino también de los procesos malignos (proliferación e invasión incontroladas); los componentes del citoesqueleto son objetivos de varios medicamentos contra el cáncer y antiinflamatorios: reactivo validado y robusto para estudios relacionados
  • Puede añadirse directamente a las células fijas en medios completos o soluciones de tampón
  • Se detecta mediante filtros GFP y FITC estándar
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento 2 frascos cuentagotas de 2,5 ml
Almacenar a ≤ 25 °C.
Intervalo de longitud de onda de excitación 495/518
Tipo de colorante Alexa Fluor™ 488
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, sistema de adquisición de imagen de células Floid™, microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, sistema de imagen de células Floid™
Cantidad 2 frascos cuentagotas
Método de detección Fluorescente
Descripción ActinGreen™ 488 ReadyProbes™ Reagent (AlexaFluor™ 488 phalloidin)
Emisión Visible
Formulario Líquido
Línea de productos ActinGreen, ReadyProbes
Técnica Intensidad de fluorescencia
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Faloidina
SubCellular Localization Citoesqueleto