Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
Descripción
ReadyCount stains are fluorescent cell stains specifically optimized for use on the Countess II FL and Countess 3 FL automated cell counters. These benchtop-stable reagents are ready-to-use nuclear stains that can be mixed 1:1 with cell samples. They are designed for fast and easy counting of nucleated cells and isolated nuclei, enabling increased accuracy using fluorescence-based count mode when counting mixed cell populations or samples containing cellular debris.
- Los conjuntos de filtros DAPI tradicionales, como el cubo de luz EVOS DAPI, son adecuados para la tinción de células muertas rojas ReadyCount
- Preciso: elimina el error que supone la creación de soluciones madre y series de dilución
- Flexible: optimizado para su uso en ambos contadores celulares automatizados Countess II FL y Countess 3 FL, equipados con cubo de luz DAPI
- Tiñe las células en < 5 minutos
- Práctico: se almacena en la mesa de trabajo, no requiere congelación/descongelación, se utiliza mezclando 1:1 v/v con la muestra celular
- Los reactivos ReadyCount permiten la tinción específica de células nucleadas dentro de una población mixta, reduciendo así la complejidad y mejorando la repetibilidad de recuento a recuento y de muestra a muestra cuando se combinan con el cubo de luz EVOS apropiado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tinción de células muertas |
| Línea de productos | ReadyCount |
| Compatibilidad | Countess II FL >1.0.249; Countess 3 FL ≥1.0.296.782 |
| Para utilizar con (equipo) | Countess II FL y Countess 3 FL |
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Estable a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 100 Assays |
| Condiciones de envío | Ambiente |