Learn More
DiscoverX Ready-to-Assay™ MCH2 Melanin-Concentrating Hormone Receptor Frozen Cells
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de células
Tamaño de la unidad:
2 ampollas
Descripción
The Ready-to-Assay™ MCH2 Melanin-Concentrating Hormone Receptor Frozen Cells are a simple, thaw-and-assay cell format for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This assay assesses ligand (e.g. MCH) based activation of MCHR2 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cells overexpress MCHR2 alongside endogenous high levels of a promiscuous G-protein, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of MCHR2 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. Ready-to-assay kits consist of two vials of the cells in a convenient thaw-and-use format.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | MCH2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Frozen Cells |
| Agonista primario | MCH |
| Cantidad | 2 viales de células |
| Entrada diana | MCHR2 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.