Learn More
Ready-Made LB (Luria-Bertani) Broth Powder
Código de producto. p-7076808 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
15865228 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15865228
Marca: Thermo Scientific J75852.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la propagación de bacterias
For the propagation of bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Off-white free flowing powder
  • pH(2.0%, H2O): 7.0 ± 0.2
Contents
  • Casein Peptone: 50%
  • Yeast Extract: 25%
  • Sodium Chloride: 25%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Off-white
Formulario Polvo
Tipo de producto Dehydrated Culture Media
Para utilizar con (aplicación) Propagation of Bacteria
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 250 g