Learn More
Ready-Made LB Agar Powder
Código de producto. 15885368 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15885368 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15885368 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J75851.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la propagación de bacterias
pH(3.5%, H2O): 7.0 ± 0.2
Contents:
  • Casein Peptone: 10gm/L
  • Yeast Extract: 5gm/L
  • Sodium Chloride: 5gm/L
  • Agar: 15gm/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Para utilizar con (aplicación) Propagation of Bacteria
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 1 kg