Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul reactivo 4, contenido de colorante aprox. 40 %
Código de producto. p-7020828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11459723 25 g 25 g
11469723 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11459723
Marca: Thermo Scientific Chemicals A12911.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13324-20-4 | C23H14Cl2N6O8S2 | 637.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13324-20-4
Fórmula molecular C23H14Cl2N6O8S2
Peso molecular (g/mol) 637.42
Número MDL MFCD00001218
Clave InChI RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 61205; Procion™ Blue MX-R
PubChem CID 25863
Nombre IUPAC ácido 1-amino-4-[3-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazina-2-il)amino]-4-sulfoanilino]-9,10-dioxoantraceno-2-sulfónico
SMILES NC1=C(C=C(NC2=CC=C(C(NC3=NC(Cl)=NC(Cl)=N3)=C2)S(O)(=O)=O)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reactive Blue 4
Nombre de nota dye content ≈40%
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.44
Olor Odorless
Cantidad 25 g