Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, esféricos, con válvula de extracción
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 L
0,5 L
1 L
2 L
4 L
6 L
10 L
20 L
Diámetro exterior (métrico):
85 mm
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Incluye:
Brida de laboratorio 100 LF
Brida de laboratorio 150 LF
Brida de laboratorio 200 LF
Brida de laboratorio 60 LF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sin graduación
- Con brida de laboratorio LF
- Con ranura
- Fabricados con tubos DURAN™
- Se pueden solicitar otros tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Material | Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 430 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 150 LF |
| Diámetro exterior (métrico) | 280 mm |