Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, esféricos, con válvula de extracción
Código de producto. 11502234
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 L
0,5 L
1 L
2 L
4 L
6 L
10 L
20 L
Diámetro exterior (métrico):
85 mm
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Incluye:
Brida de laboratorio 100 LF
Brida de laboratorio 150 LF
Brida de laboratorio 200 LF
Brida de laboratorio 60 LF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Incluye unitSize
11502234 6 L 236 mm Brida de laboratorio 100 LF cada uno
11512234 10 L 280 mm Brida de laboratorio 100 LF cada uno
11522234 20 L 350 mm Brida de laboratorio 100 LF cada uno
11532234 6 L 236 mm Brida de laboratorio 150 LF cada uno
11542234 10 L 280 mm Brida de laboratorio 150 LF cada uno
11552224 0,25 L 85 mm Brida de laboratorio 60 LF cada uno
11552234 20 L 350 mm Brida de laboratorio 150 LF cada uno
11562224 0,5 L 105 mm Brida de laboratorio 60 LF cada uno
11562234 6 L 236 mm Brida de laboratorio 200 LF cada uno
11572224 1 L 131 mm Brida de laboratorio 60 LF cada uno
11572234 10 L 280 mm Brida de laboratorio 200 LF cada uno
11582224 2 L 165 mm Brida de laboratorio 100 LF cada uno
11582234 20 L 350 mm Brida de laboratorio 200 LF cada uno
11592224 4 L 206 mm Brida de laboratorio 100 LF cada uno
14 options
Código de producto. 11502234
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06008285
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Sin graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 385 mm
Incluye Brida de laboratorio 100 LF
Diámetro exterior (métrico) 236 mm