Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, esféricos, con chaqueta termostática
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Altura (métrico):
155 mm
180 mm
215 mm
260 mm
295 mm
340 mm
355 mm
420 mm
Incluye:
Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18
Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15
Brida de laboratorio 150 LF, conector GL 18
Brida de laboratorio 200 LF, conector KF 15
Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14
Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sin graduación
- Con brida de laboratorio LF
- Con ranura, con dos conectores (con roscas GL 14 /GL 18 o bridas de bola KF 15)
- Fabricados con tubos DURAN™
- Se pueden solicitar otros tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Material | Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 215 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14 |
| Diámetro exterior (métrico) | 165 mm |