Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, esféricos, con chaqueta termostática
Beschreibung
- Sin graduación
- Con brida de laboratorio LF
- Con ranura, con dos conectores (con roscas GL 14 /GL 18 o bridas de bola KF 15)
- Fabricados con tubos DURAN™
- Se pueden solicitar otros tamaños
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Material | Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 340 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18 |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Diámetro exterior (métrico) | 280 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?