Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, esféricos, con chaqueta termostática
Código de producto. 10710435
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Altura (métrico):
155 mm
180 mm
215 mm
260 mm
295 mm
340 mm
355 mm
420 mm
Incluye:
Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18
Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15
Brida de laboratorio 150 LF, conector GL 18
Brida de laboratorio 200 LF, conector KF 15
Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14
Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15
missing translation for 'unitSize'
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Incluye unitSize
10710435 206 mm 260 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18 cada uno
11502274 280 mm 340 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18 cada uno
11502284 280 mm 340 mm Brida de laboratorio 200 LF, conector KF 15 cada uno
11512274 280 mm 355 mm Brida de laboratorio 150 LF, conector GL 18 cada uno
11512284 350 mm 420 mm Brida de laboratorio 200 LF, conector KF 15 cada uno
11542274 105 mm 155 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15 cada uno
11552274 131 mm 180 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15 cada uno
11562274 165 mm 215 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15 cada uno
11572264 131 mm 180 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14 cada uno
11572274 206 mm 260 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15 cada uno
11582264 165 mm 215 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14 cada uno
11582274 236 mm 295 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15 cada uno
11592264 236 mm 295 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18 cada uno
11592274 280 mm 340 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15 cada uno
11913701 105 mm 155 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10710435 missing translation for 'mfr' Lenz Laborglasintrumente missing translation for 'supplierNo' 06020273
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Sin graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura, con dos conectores (con roscas GL 14 /GL 18 o bridas de bola KF 15)
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
Spezifikation
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 260 mm
Incluye Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18
Diámetro exterior (métrico) 206 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.