Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción cilíndricos con chaqueta de vacío y termostática y válvula de extracción
Código de producto. p-7222582
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 L
0,5 L
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
Altura (métrico):
310 mm
315 mm
330 mm
395 mm
415 mm
460 mm
490 mm
525 mm
570 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
11903771 2 L 415 mm cada uno
11913771 4 L 525 mm cada uno
11923761 0,25 L 315 mm cada uno
11923771 5 L 570 mm cada uno
11933761 0,5 L 330 mm cada uno
11953761 1 L 395 mm cada uno
11963761 2 L 490 mm cada uno
11973761 3 L 310 mm cada uno
11983761 4 L 460 mm cada uno
11993761 3 L 460 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11903771 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 06061473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con graduación
  • Con brida de laboratorio LF, con ranura
  • Con dos conectores (con bridas de bola KF 15/KF 25)
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 415 mm
Incluye Conector KF 25
Diámetro exterior (métrico) 250 mm