Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción cilíndricos con chaqueta de vacío y termostática y válvula de extracción
Código de producto. 11903771
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 L
0,5 L
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
Altura (métrico):
310 mm
315 mm
330 mm
395 mm
415 mm
460 mm
490 mm
525 mm
570 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
11903771 2 L 415 mm cada uno
11913771 4 L 525 mm cada uno
11923761 0,25 L 315 mm cada uno
11923771 5 L 570 mm cada uno
11933761 0,5 L 330 mm cada uno
11953761 1 L 395 mm cada uno
11963761 2 L 490 mm cada uno
11973761 3 L 310 mm cada uno
11983761 4 L 460 mm cada uno
11993761 3 L 460 mm cada uno
10 options
Código de producto. 11903771
Proveedor: Lenz Laborglasintrumente 06061473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con graduación
  • Con brida de laboratorio LF, con ranura
  • Con dos conectores (con bridas de bola KF 15/KF 25)
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 415 mm
Incluye Conector KF 25
Diámetro exterior (métrico) 250 mm