missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, cilíndricos, con chaqueta termostática y válvula de extracción
Descripción
- Con graduación
- Con brida de laboratorio LF
- Con ranura
- Con dos conectores (con roscas GL 14/GL 18 o bridas de bola KF 15/KF 25)
- Fabricados con tubos DURAN™
- Se pueden solicitar otros tamaños
- Se suministran con 2 olivas de plástico GL14/18 y tapones de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,1 L |
| Material | Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 245 mm |
| Incluye | Conector GL 14 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?