Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, cilíndricos, con chaqueta termostática y válvula de extracción
Código de producto. p-7222540
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
245 mm
275 mm
Incluye:
Conector GL 14
Conector KF 15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Incluye unitSize
11566954 245 mm Conector GL 14 cada uno
11592284 245 mm Conector KF 15 cada uno
11532294 275 mm Conector KF 15 cada uno
3 options
Código de producto. 11566954
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06030137
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura
  • Con dos conectores (con roscas GL 14/GL 18 o bridas de bola KF 15/KF 25)
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
  • Se suministran con 2 olivas de plástico GL14/18 y tapones de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,1 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 245 mm
Incluye Conector GL 14