Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, cilíndricos
Código de producto. p-7222532
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,1 mL
0,25 L
Diámetro exterior (métrico):
65 mm
75 mm
105 mm
Forma del fondo:
Plano
Redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Forma del fondo unitSize
11532164 0,25 L 105 mm Plano cada uno
10616280 0,1 mL 65 mm - cada uno
11502164 0,25 L 65 mm Plano cada uno
11502184 0,25 L 65 mm Redondo cada uno
11532184 0,25 L 105 mm Redondo cada uno
11582154 0,1 mL 75 mm Plano cada uno
6 options
Código de producto. 11532164
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06000249
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura
  • Con fondo plano o redondo
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,25 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 130 mm
N.° por paquete 1 unidad
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 105 mm