Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, cilíndricos
Código de producto. 11502164
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,1 mL
0,25 L
Diámetro exterior (métrico):
65 mm
75 mm
105 mm
Forma del fondo:
Plano
Redondo
Dimensione della confezione:
cada uno
Codice prodotto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Forma del fondo unitSize
11502164 0,25 L 65 mm Plano cada uno
11532164 0,25 L 105 mm Plano cada uno
10616280 0,1 mL 65 mm - cada uno
11502184 0,25 L 65 mm Redondo cada uno
11532184 0,25 L 105 mm Redondo cada uno
11582154 0,1 mL 75 mm Plano cada uno
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11502164
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06000149
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura
  • Con fondo plano o redondo
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
Specifica
Capacidad (métrico) 0,25 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 130 mm
N.° por paquete 1 unidad
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 65 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.