Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, cilíndricos
Descrizione
- Con graduación
- Con brida de laboratorio LF
- Con ranura
- Con fondo plano o redondo
- Fabricados con tubos DURAN™
- Se pueden solicitar otros tamaños
Specifica
Specifica
| Capacidad (métrico) | 0,25 L |
| Material | Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Forma del fondo | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 65 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?