Learn More
KGW Isotherm™ Bastidor de soporte estacionario para recipiente de reacción
Descripción
Una instalación completa del reactor incluye:
- Matraz de reacción
- Camisa térmica, conexión DN15
- Tapa del reactor
- Junta tórica
- Agitador, con juntas dinámicas y acoplamiento
- Sello y soporte para los vasos del reactor
- Marco
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (V2A) |
| Altura (métrico) | 1500 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 500 x 500 x 1500 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 500 mm |
| Anchura de la base (métrico) | 500 mm |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 27 mm |
| Incluye | Brida NW150 |
| Tipo de producto | Bastidor estacionario |
| Forma | Base cuadrada |
| Color | Plata |
| Mostrar más |