Learn More
Greiner Bio-One Tubos de reacción
Descripción
- Sin metales pesados
- Desechables
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
- Esterilizables en autoclave hasta 121 °C durante 20 min.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapones (disponibles por separado) |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Color | Translúcido |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 500/paq. |
| Forma del fondo | Base cónica autoestable |
| RCF máx. | Rotor de ángulo fijo 22 000 × g |