missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ REA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10564950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
10564950 400 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10564950

Marca: Invitrogen™ PA514132

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine, chicken and rat based on sequence homology.

PHB2 acts as a mediator of transcriptional repression by nuclear hormone receptors via recruitment of histone deacetylases. This protein functions as an estrogen receptor (ER)-selective coregulator that potentiates the inhibitory activities of antiestrogens and represses the activity of estrogens. It competes with NCOA1 for modulation of ER transcriptional activity. It is probably involved in regulating mitochondrial respiration activity and in aging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno REA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica PHB2
N.º de referencia del gen O35129, Q99623
Alias de gen AU044498; BAP; Bap37; Bap-37; Bcap27; BCAP37; B-cell associated protein; B-cell receptor associated protein 37; B-cell receptor-associated protein 37; B-cell receptor-associated protein BAP37; D-prohibitin; hBAP; MGC117268; p22; phb2; phb2 {ECO:0000250; PNAS-141; prohibitin 2; prohibitin-2; Rea; Repressor of estrogen receptor activity; UniProtKB:Q99623}
Símbolos de los genes PHB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 106-134 amino acids from human PHB2.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11331, 12034
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.