missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RDH14 Monoclonal Antibody (OTI4G8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17566701
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17566701 30 μL 30 microlitros
17546701 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17566701

Marca: Origene Technologies TA502365S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RDH14 Monoclonal antibody specifically detects RDH14 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno RDH14
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G8
Concentración 0.83 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica OGFOD1
N.º de referencia del gen Q8N543
Alias de gen 3110030G19Rik; Alcohol dehydrogenase PAN2; alcohol dehydrogenase PAN2; expressed sequence AW215439; AW215439; Pan2; pancreas protein 2; Rdh14; Retinol dehydrogenase 14; retinol dehydrogenase 14 (all-trans and 9-cis); retinol dehydrogenase 14 (all-trans and 9-cis)9; retinol dehydrogenase 14 (all-trans/9-cis/11-cis); RGD1565196; SDR7C4; short chain dehydrogenase/reductase family 7C member 4; short chain dehydrogenase/reductase family 7C, member 4; UNQ529/PRO1072
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human OGFOD1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55239
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.