Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Solución lista para usar de RCT básico
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7227874 Tienda IKA Productos
Click to view available options
tipo de tapón:
Estilo UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17745868
Marca: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0010011525
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este paquete incluye todos los componentes necesarios para un control preciso de la temperatura de la muestra con el agitador magnético de RCT básico.
  • Incluye una varilla de soporte junto con un brazo de extensión y una pinza de nuez para una colocación segura del sensor de temperatura PT 1000
  • El sensor de temperatura siempre debe estar situado fuera del tambor creado durante la agitación y debe sumergirse en el medio a una profundidad de al menos 20 mm
  • Gracias a la base, la posición del sensor de temperatura se adapta de forma precisa al recipiente de reacción y al nivel en alineación vertical y horizontal
  • Cubierta universal de silicona multifuncional para vasos de precipitados de 600 y 1000 ml
  • Alimentaciones integradas para el sensor de temperatura
  • La cubierta con alta resistencia a productos químicos actúa como protección contra salpicaduras, minimiza los requisitos de energía cuando se utiliza como tapa y reduce el ruido que se produce cuando se extrae aire durante la agitación rápida
  • Longitud de la barra de agitación: Entre 20 y 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 220/230 V
Incluye Varilla de soporte, tapón del vaso de precipitados, barras de agitación (30 mm y 40 mm), destornillador, RCT básico, sensor de temperatura PT 1000.6, varilla de sujeción, pinza de nuez
Características de seguridad Circuito de seguridad de temperatura
Peso con embalaje (métrico) 2,4 kg
Para utilizar con (equipo) Conexión para el sensor de temperatura exterior PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Altura (métrico) 85 mm
Temperatura (métrico) de 310 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 160 mm
Longitud (métrico) 270 mm
Vataje 650 W
Tipo Agitador de placas calefactoras
Forma Redondo
tipo de tapón Estilo UE
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Garantía 3 año
Certificaciones/conformidad CE, TÜV (estándar IEC 61010-1 (cTÜVus))
Pantalla LED
Diámetro de la placa superior (métrico) 135 mm
Velocidad De 50 a 1500 rpm