Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Solución ETS-D5 de RCT básico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17735858 Tienda IKA Productos
Click to view available options
tipo de tapón:
Estilo Reino Unido
Estilo UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17735858
Marca: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0010011497
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La solución ETS-D5 de RCT básico consiste en el agitador magnético de RCT básico y el termómetro de contacto electrónico ETS-D5, lo que hace que los experimentos y las reacciones sean aún más seguros.
Al combinar los dos dispositivos, el circuito de seguridad interno (independiente del software de RCT básico) se puede dirigir directamente mediante el termómetro de contacto. Para ello, la temperatura máxima permitida en el medio se limita independientemente de la temperatura establecida. Si se supera este valor, la función de calentamiento del agitador magnético se desactiva a través del circuito de seguridad interno hasta que se reinicia el dispositivo. Al mismo tiempo, se mantiene la función de agitación para evitar distorsiones de ebullición. La temperatura de seguridad establecida de la placa calefactora también permanece disponible.
  • Establezca la limitación de temperatura de ETS-D5 y la temperatura de seguridad de la placa calefactora están enlazadas mediante OR, por lo que cada error potencial provoca que se apague el calentamiento
  • La temperatura de la placa calefactora se puede ajustar independientemente del medio para influir activamente en los tiempos de calentamiento
  • La pantalla mejorada le permite ver de un vistazo el valor real y ajustado de la temperatura media con una resolución de 0,1 K en el termómetro de contacto
  • La precisión de ajuste se afina de 1 K a 0,1 K en esta combinación
  • La temperatura actual de la placa calefactora también se muestra en el RCT
  • Longitud de la barra de agitación: Entre 20 y 80 mm
  • La pantalla del termómetro de contacto se puede colocar al nivel de los ojos para que sea visible directamente donde se mide y controla la temperatura
  • Además del agitador magnético y del termómetro de contacto, esta solución completa también incluye todos los elementos de montaje necesarios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 220/230 V
Incluye RCT básico, ETS-D5, varilla de soporte, barras de agitación (30 mm y 40 mm), pinza de nuez, sensor de temperatura PT 1000.6, varilla de sujeción
Características de seguridad Circuito de seguridad de temperatura
Peso con embalaje (métrico) 2,4 kg
Para utilizar con (equipo) Conexión para el sensor de temperatura exterior PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Altura (métrico) 85 mm
Temperatura (métrico) de 310 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 160 mm
Longitud (métrico) 270 mm
Vataje 650 W
Tipo Agitador de placas calefactoras
Forma Redondo
tipo de tapón Estilo Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Garantía 3 año
Certificaciones/conformidad CE, TÜV (estándar IEC 61010-1 (cTÜVus))
Pantalla LED
Diámetro de la placa superior (métrico) 135 mm
Velocidad De 50 a 1500 rpm