Learn More
RCGD423, MedChemExpress
Código de producto. 16483256
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16483256
Marca: Medchem Express HY114775
MedChemExpress RCGD423 is a gp130 modulator, which prevents articular cartilage degeneration and promotes repair.
RCGD423 is a gp130 modulator, which prevents articular cartilage degeneration and promotes repair.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RCGD423
CAS 108237-91-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11BrN2S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (377.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)NC2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2
Peso molecular (g/mol) 331.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.23
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.