missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RCAN1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17257693 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17257693 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17257693

Marca: Invitrogen™ PA5114930

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Calcipressin 1.

The RCAN1 protein interacts with calcineurin A and inhibits calcineurin-dependent signaling pathways, possibly affecting central nervous system development. This gene is located in the minimal candidate region for the Down syndrome phenotype, and is overexpressed in the brain of Down syndrome fetuses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RCAN1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Rcan1
N.º de referencia del gen P53805, Q6IN33, Q9JHG6
Alias de gen Adapt78; calcineurin inhibitor; calcipressin-1; calcium and oxidant-inducible mRNA; CALP1L; CSP1; Down syndrome candidate region 1; Down syndrome critical region gene 1; Down syndrome critical region homolog 1; Down syndrome critical region protein 1; Down syndrome critical region protein 1 homolog; DSC1; Dscr1; MCIP1; modulatory calcineurin-interacting protein 1; myocyte-enriched calcineurin-interacting protein 1; near DSCR proline-rich protein; Rcan1; RCN1; Regulator of calcineurin 1
Símbolos de los genes Rcan1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human RCAN1(Accession P53805), corresponding to amino acid residues K137-L187.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1827, 266766, 54720
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.