Learn More
KNF™ Rotavapores RC600 y RC900 PROMO
Click to view available options
Descripción:
Tipo de enchufe: Reino Unido
Tipo de enchufe: UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beskrivelse
- El baño con forma utiliza menos líquido y energía
- Tamaño reducido para ahorrar espacio en la mesa/campana extractora
- Fácil ajuste, fijación de matraces con una sola mano
- Baño inalámbrico con boquilla y mangos para garantizar la seguridad
- Mandos intuitivos y sencillos que facilitan el uso
- Función de memoria de la altura del matraz y la velocidad de giro
- La cubierta de baño protectora inteligente opcional puede detener el giro y elevar el matraz del baño si se deja abierto durante el funcionamiento
- Ajuste seguro y sencillo del ángulo del matraz sin peligro de volcar el condensador
- Condensador de alta eficacia con función de efecto chimenea
- Funcionamiento silencioso
- Control de vacío automático si se usa con el sistema de vacío KNF SC920
- Condensador de hielo seco disponible
Específico del modelo:
Modelo: RC600
- Fijo a torre para disfrutar de más espacio sobre la mesa
Tekniske data
Tekniske data
| Descripción | Tipo de enchufe: Reino Unido |
| Pantalla | LCD |
| Incluye | Sin cubierta para baño |
| Tipo | Evaporador rotatorio |
| Modelo | RC600 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion