Learn More
KNF™ Rotavapores RC600 y RC900 PROMO
Descripción
- El baño con forma utiliza menos líquido y energía
- Tamaño reducido para ahorrar espacio en la mesa/campana extractora
- Fácil ajuste, fijación de matraces con una sola mano
- Baño inalámbrico con boquilla y mangos para garantizar la seguridad
- Mandos intuitivos y sencillos que facilitan el uso
- Función de memoria de la altura del matraz y la velocidad de giro
- La cubierta de baño protectora inteligente opcional puede detener el giro y elevar el matraz del baño si se deja abierto durante el funcionamiento
- Ajuste seguro y sencillo del ángulo del matraz sin peligro de volcar el condensador
- Condensador de alta eficacia con función de efecto chimenea
- Funcionamiento silencioso
- Control de vacío automático si se usa con el sistema de vacío KNF SC920
- Condensador de hielo seco disponible
Específico del modelo:
Modelo: RC600
- Fijo a torre para disfrutar de más espacio sobre la mesa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tipo de enchufe: UE |
| Pantalla | LCD |
| Incluye | Sin cubierta para baño |
| Tipo | Evaporador rotatorio |
| Modelo | RC600 |