Learn More
VACUUBRAND™ Bomba RC 6 Chemistry-HYBRID
Código de producto. p-8008757
Change view
Click to view available options
Incluye:
Clavija CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10613893 Clavija CEE cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10613893
Marca: VACUUBRAND™ 20698570
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Una combinación de una bomba de paletas giratorias de dos fases y una bomba con diafragma químico de dos fases para una resistencia a la corrosión optimizada.
  • La bomba de diafragma mantiene el depósito de aceite en condiciones de vacío para mantener la presión parcial de los vapores del disolvente en niveles por debajo de sus puntos de condensación y para reducir en gran medida la concentración de oxígeno y gases corrosivos
  • Capacidad de bombeo de vapor de disolvente y resistencia a gases agresivos mucho más altas que las bombas de paletas giratorias convencionales
  • Reducción de la corrosión interna incluso cuando se trabaja con vapores corrosivos
  • Los cambios de aceite se reducen habitualmente en un 90 por ciento o más en comparación con las bombas de paletas giratorias por sí solas&
  • Respeto medioambiental excelente gracias a una eficaz recuperación de disolventes
  • Mantenimiento fácil gracias al diseño telescópico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0,75 x 10-2 torr (con lastre de gas), 1,5 x 10-3 torr (sin lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,5 hp
Incluye Clavija CEE
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 507 x 377 x 429 mm
Modelo RC 6
Nivel de ruido 50 dB(A)
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 12 °C
Caudal 3,5/4,1 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 231,14 mm
Longitud global (métrico) 510,54 mm
Anchura global (métrico) 304,8 mm
Tipo de bomba Bomba de paletas giratorias Chemistry-HYBRID
Clasificación de carcasa IP40
Propiedades de resistencia Resistente a gases agresivos, resistente a la corrosión
Temperatura mín. (imperial) 54 °F
Capacidad de aceite de 0,36 a 0,56 qt.
Tipo de aceite Sellada con aceite
N.º de etapas 4
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V