missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Antibody (RBP4/4046) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30166289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30166289 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30166289

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP324345JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Monoclonal antibody specifically detects RBP4/Retinol-Binding Protein 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBP4/Retinol-Binding Protein 4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RBP4/4046
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, retinol-binding protein 4, plasma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa29-148) of human RBP4/Retinol-Binding Protein 4 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5950
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.