missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBM8A Antibody (PCRP-RBM8A-1B4), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08800B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RBM8A Monoclonal antibody specifically detects RBM8A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
Especificaciones
| RBM8A | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| Binder of OVCA1-1, BOV-1, BOV-1A, BOV-1B, BOV-1C, MDS014, RBM8BRBM8, ribonucleoprotein RBM8, Ribonucleoprotein RBM8A, RNA binding motif protein 8A, RNA binding motif protein 8B, RNA-binding motif protein 8A, RNA-binding protein 8A, RNA-binding protein Y14, Y14, ZNRP, ZRNP1 | |
| Recombinant full-length human RBM8A protein (Uniprot: Q9Y5S9) | |
| 100 μg | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 9939 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array | |
| PCRP-RBM8A-1B4 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido