missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBM28 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16876124 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16876124 20 μL 20 microlitros
16866124 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16876124 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 164841AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phosphoinositide-binding protein which associates with both cell and endoplasmic reticulum (ER) membranes. Can bind to the ER membrane protein VAPA and recruit VAPA to plasma membrane sites, thus linking these intracellular compartments. The ORP3-VAPA complex stimulates RRAS signaling which in turn attenuates integrin beta-1 (ITGB1) activation at the cell surface. With VAPA, may regulate ER morphology. Has a role in regulation of the actin cytoskeleton, cell polarity and cell adhesion. Binds to phosphoinositides with preference for PI(3,4)P2 and PI(3,4,5)P3. Also binds 25-hydroxycholesterol and cholesterol.

Especificaciones

Antígeno RBM28
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RBM28
N.º de referencia del gen Q8CGC6, Q9NW13
Alias de gen RBM28, RNA binding motif protein 28, RNA binding protein 28
Símbolos de los genes RBM28
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RBM28 Fusion Protein Ag9606
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 312182, 55131, 68272
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.