missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RBM26 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17751594
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17751594 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17751594

Marca: Invitrogen™ PA5120194

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: HeLa. Immunogen sequence: TQIFVEKLFD AVNTKSYLPP PEQPSSGSLK VEFFPHQEKD IKKEEITKEE EREKKFSRRL NHSPPQSSSR YRENRS.

RBM26 (RNA Binding Motif Protein 26) is a Protein Coding gene. Diseases associated with RBM26 include Cutaneous T Cell Lymphoma and Helsmoortel-Van Der Aa Syndrome. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include nucleic acid binding and nucleotide binding. An important paralog of this gene is RBM27. [GeneCards].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBM26
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 3.87 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica RBM26
N.º de referencia del gen Q5T8P6
Alias de gen 1700009P03Rik; acidic rich RS domain containing 2; AI447318; ARRS2; C13orf10; C230097K14Rik; C86225; CTCL tumor antigen se70-2; cutaneous T-cell lymphoma tumor antigen se70-2; fc66d05; MLZ-393; PPP1R132; Pro1777; protein expressed in male leptotene and zygotene spermatocytes 393; protein phosphatase 1, regulatory 132; Rbm26; RGD1308297; RNA binding motif protein 26; RNA-binding motif protein 26; RNA-binding protein 26; RP11-255E21.1; SE70-2; wu:fc66d05; ZC3H17; zgc:109736
Símbolos de los genes RBM26
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 65-140 of human RBM26 (NP_071401.3).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64062
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.