missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBKS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | RBKS |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000, Immunoprecipitation 1-2 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:12500-1:50000 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18603712
|
Novus Biologicals
NBP2-97079-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18657314
|
Novus Biologicals
NBP2-97079-50ul |
50 μg |
227.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RBKS Polyclonal antibody specifically detects RBKS in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| RBKS | |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| metabolism | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 64080 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000, Immunoprecipitation 1-2 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:12500-1:50000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.7.1.15, RBSKDKFZp686G13268,5230400M11Rik, ribokinase | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human RBKS (Accession#: NP_071411.1; Met1-Phe322) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto