Learn More
RBKS Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30149654
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30149654 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30149654
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP297077CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
RBKS Polyclonal antibody specifically detects RBKS in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RBKS
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.1.15, RBSKDKFZp686G13268,5230400M11Rik, ribokinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human RBKS (Accession#: NP_071411.1; Met1-Phe322)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64080
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG