missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBBP9 Monoclonal Antibody (OTI2G2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17594871
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17594871 30 μL 30 microlitros
17574871 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17594871 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA501676S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RBBP9 Monoclonal antibody specifically detects RBBP9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno RBBP9
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HP
N.º de referencia del gen P00738
Alias de gen B5T overexpressed gene protein; B5T-overexpressed gene protein; BOG; im:7247963; im:7247963 protein; MGC9236; Protein BOG; Putative hydrolase RBBP9; RB binding protein 9, serine hydrolase; RBBP10; RBBP-10; Rbbp9; RBBP-9; retinoblastoma binding protein 9; retinoblastoma-binding protein 10; Retinoblastoma-binding protein 9; retinoma-binding protein 9; serine hydrolase RBBP9; serine hydrolase RBBP9; putative hydrolase RBBP9; si:ch211-258l4.7; zgc:152807
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HP produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3240
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.