Learn More
RBBP9 Monoclonal Antibody (OTI1C10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno RBBP9
Clon OTI1C10
Concentración 0.29 mg/mL
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17524881
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA501677S
30 μL
en la oferta
30 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17504881
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA501677
100 μL
en la oferta
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
RBBP9 Monoclonal antibody specifically detects RBBP9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
RBBP9
0.29 mg/mL
Unconjugated
Mouse
Human
10741
Primary
RBBP9
OTI1C10
Monoclonal
Liquid
RUO
O75884
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis