Learn More
RBBP9 Monoclonal Antibody (OTI1C10), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17504881
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17504881 100 μL 100 microlitros
17524881 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17504881
Marca: Origene Technologies TA501677
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
RBBP9 may play a role in the transformation process due to its capacity to confer resistance to the growth-inhibitory effects of TGF-beta1 through interaction with retinoblastoma and the subsequent displacement of E2F-1.The protein encoded by this gene is a retinoblastoma binding protein that may play a role in the regulation of cell proliferation and differentiation. Two alternatively spliced transcript variants of this gene with identical predicted protein products have been reported, one of which is a nonsense-mediated decay candidate.
Especificaciones
Antígeno RBBP9
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C10
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RBBP9
N.º de referencia del gen O75884
Alias de gen BOG, RBBP10
Símbolos de los genes RBBP9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human RBBP9 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10741
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1